Anti-CYP1A2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3B8C1]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB56073-100EA 495 EUR InStock
ABCAAB56073-100
Anti-CYP1A2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3B8C1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CYP1A2 (cytochrome P450, family 1, subfamily A, polypeptide 2)
Clonality: monoclonal
Clone: 3B8C1
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité