Anti-MMP10 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MM0024-9G10]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB56304-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB56304-100
Anti-MMP10 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MM0024-9G10]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MMP10 (matrix metallopeptidase 10 (stromelysin 2))
Clonality: monoclonal
Clone: MM0024-9G10
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité