Anti-Exportin-5 Mouse monoclonal antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB57491-50EA 605 EUR InStock
ABCAAB57491-50
Anti-Exportin-5 Mouse monoclonal antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Exportin-5
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité