Anti-HEXIM1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2416C2a]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB58624-100EA 525 EUR InStock
ABCAAB58624-100
Anti-HEXIM1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2416C2a]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HEXIM1 (hexamethylene bis-acetamide inducible 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 2416C2a
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité