Anti-Properdin Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10-18]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB58984-50EA 530 EUR InStock
ABCAAB58984-50
Anti-Properdin Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10-18]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Properdin
Clonality: monoclonal
Clone: 42295
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité