Anti-HLA Class I Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: MEM-123]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB58998-100EA 530 EUR InStock
ABCAAB58998-100
Anti-HLA Class I Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: MEM-123]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HLA Class I
Clonality: monoclonal
Clone: MEM-123
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG3
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité