Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FTSJ2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2372C6a]

Fournisseur: Abcam
ABCAAB60068-100EA 510 EUR InStock
ABCAAB60068-100
Anti-FTSJ2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2372C6a]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: FTSJ2 (FtsJ RNA methyltransferase homolog 2 (E. coli))
Clonality: monoclonal
Clone: 2372C6a
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité