Anti-EMR1 Rat monoclonal antibody FITC (Fluorescein) [clone: BM8]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB60343-50EA 575 EUR InStock
ABCAAB60343-50
Anti-EMR1 Rat monoclonal antibody FITC (Fluorescein) [clone: BM8]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: EMR1 (egf-like module containing, mucin-like, hormone receptor-like 1)
Clonality: monoclonal
Clone: BM8
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité