Anti-TIMP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB61224-100EA 560 EUR InStock
ABCAAB61224-100
Anti-TIMP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TIMP1 (TIMP metallopeptidase inhibitor 1)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité