Anti-Kinesin 5 A + B + C Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB62104-100EA 575 EUR InStock
ABCAAB62104-100
Anti-Kinesin 5 A + B + C Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Kinesin 5 A + B + C
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité