Anti-IL4 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR1118Y]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB62351-100EA 570 EUR InStock
ABCAAB62351-100
Anti-IL4 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR1118Y]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IL4 (interleukin 4)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR1118Y
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité