Anti-PRKCZ Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP2037AY]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB62372-100EA 560 EUR InStock
ABCAAB62372-100
Anti-PRKCZ Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP2037AY]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PRKCZ (protein kinase C, zeta)
Clonality: monoclonal
Clone: EP2037AY
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité