Anti-C12orf5 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB62533-50EA 550 EUR InStock
ABCAAB62533-50
Anti-C12orf5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: C12orf5 (chromosome 12 open reading frame 5)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité