Anti-IFNAR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB62693-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB62693-100
Anti-IFNAR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IFNAR1 (interferon (alpha, beta and omega) receptor 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité