Anti-ANXA5 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: VAA-33]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB63556-50EA 0 EUR InStock
ABCAAB63556-50
Anti-ANXA5 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: VAA-33]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ANXA5 (annexin A5)
Clonality: monoclonal
Clone: VAA-33
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité