Anti-Digoxigenin Sheep polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: Abcam
ABCAAB64509-500EA 530 EUR InStock
ABCAAB64509-500
Anti-Digoxigenin Sheep polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Digoxigenin
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Sheep
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité