Anti-SCN8A Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB65166-100EA 585 EUR InStock
ABCAAB65166-100
Anti-SCN8A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SCN8A (sodium channel, voltage gated, type VIII, alpha subunit)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité