Anti-CHRNA6 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: Abcam
ABCAAB65168-100EA 530 EUR InStock
ABCAAB65168-100
Anti-CHRNA6 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CHRNA6 (cholinergic receptor, nicotinic, alpha 6 (neuronal))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité