Anti-KIT Rat Monoclonal Antibody [clone: 2B8]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB65525-250EA 530 EUR InStock
ABCAAB65525-250
Anti-KIT Rat Monoclonal Antibody [clone: 2B8]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: KIT (v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene homolog)
Clonality: monoclonal
Clone: 2B8
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité