Anti-PTPRC Mouse Monoclonal Antibody (Peridinin Chlorophyll) [clone: MEM-28]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB65952-50EA 265 EUR InStock
ABCAAB65952-50
Anti-PTPRC Mouse Monoclonal Antibody (Peridinin Chlorophyll) [clone: MEM-28]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PTPRC (protein tyrosine phosphatase, receptor type, C)
Clonality: monoclonal
Clone: MEM-28
Conjugation: Peridinin Chlorophyll
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité