Anti-XPA Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5F12]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB65963-100EA 560 EUR InStock
ABCAAB65963-100
Anti-XPA Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5F12]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: XPA (xeroderma pigmentosum, complementation group A)
Clonality: monoclonal
Clone: 5F12
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité