Anti-HIV1 p17 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 17-1]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB66641-100EA 530 EUR InStock
ABCAAB66641-100
Anti-HIV1 p17 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 17-1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HIV1 p17
Clonality: monoclonal
Clone: 17-1
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité