Anti-FOLH1 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: GCP-05]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB66912-100EA 450 EUR InStock
ABCAAB66912-100
Anti-FOLH1 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: GCP-05]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: FOLH1 (folate hydrolase (prostate-specific membrane antigen) 1)
Clonality: monoclonal
Clone: GCP-05
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité