Anti-CHMP4A Mouse Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB67058-50EA 510 EUR InStock
ABCAAB67058-50
Anti-CHMP4A Mouse Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CHMP4A (charged multivesicular body protein 4A)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité