Anti-ZFC3H1 Mouse Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB67231-50EA 510 EUR InStock
ABCAAB67231-50
Anti-ZFC3H1 Mouse Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ZFC3H1 (zinc finger, C3H1-type containing)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité