Anti-MTFP1 Mouse Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB67254-50EA 550 EUR InStock
ABCAAB67254-50
Anti-MTFP1 Mouse Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MTFP1 (mitochondrial fission process 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité