Anti-DHX58 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: Abcam
ABCAAB67270-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB67270-100
Anti-DHX58 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Type: Primary
Antigen: DHX58 (DEXH (Asp-Glu-X-His) box polypeptide 58)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité