Anti-GALE Mouse polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: Abcam
ABCAAB67389-50EA 550 EUR InStock
ABCAAB67389-50
Anti-GALE Mouse polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GALE (UDP-galactose-4-epimerase)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité