Anti-ELL3 Mouse polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: Abcam
ABCAAB67415-50EA 510 EUR InStock
ABCAAB67415-50
Anti-ELL3 Mouse polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ELL3 (elongation factor RNA polymerase II-like 3)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité