Anti-PITPNC1 Mouse Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB68013-50EA 510 EUR InStock
ABCAAB68013-50
Anti-PITPNC1 Mouse Polyclonal Antibody
Anticorps
Type : Primaire
Antigène : PITPNC1 (protéine de transfert de phosphatidylinositol, cytoplasmique 1)
Clonalité : Polyclonal
Clone:
Conjugaison : Non conjugué
Epitope :
Hôte : Souris
Isotype: IgG
Réactivité : Humain
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité