Anti-PLD1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP1506Y]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB68150-100EA 445 EUR InStock
ABCAAB68150-100
Anti-PLD1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP1506Y]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PLD1 (phospholipase D1, phosphatidylcholine-specific)
Clonality: monoclonal
Clone: EP1506Y
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité