Anti-ACACA Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP1885Y]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB68191-100EA 540 EUR InStock
ABCAAB68191-100
Anti-ACACA Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP1885Y]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ACACA (acetyl-CoA carboxylase alpha)
Clonality: monoclonal
Clone: EP1885Y
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité