Anti-PRKAB1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP2181Y]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB68206-100EA 455 EUR InStock
ABCAAB68206-100
Anti-PRKAB1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP2181Y]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PRKAB1 (protein kinase, AMP-activated, beta 1 non-catalytic subunit)
Clonality: monoclonal
Clone: EP2181Y
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité