Anti-BTK Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP420Y]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB68217-100EA 510 EUR InStock
ABCAAB68217-100
Anti-BTK Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP420Y]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: BTK (Bruton agammaglobulinemia tyrosine kinase)
Clonality: monoclonal
Clone: EP420Y
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité