Anti-FCGR2A Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EP926Y]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB68423-100EA 525 EUR InStock
ABCAAB68423-100
Anti-FCGR2A Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EP926Y]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: FCGR2A (Fc fragment of IgG, low affinity IIa, receptor (CD32))
Clonality: monoclonal
Clone: EP926Y
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité