Anti-GFAP Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EPR1034Y]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB68428-100EA 590 EUR InStock
ABCAAB68428-100
Anti-GFAP Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EPR1034Y]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GFAP (glial fibrillary acidic protein)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR1034Y
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité