Anti-CD53 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: MEM-53]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB68565-50EA 245 EUR InStock
ABCAAB68565-50
Anti-CD53 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: MEM-53]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD53 (CD53 molecule)
Clonality: monoclonal
Clone: MEM-53
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité