Anti-Streptococcus group A Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: Abcam
ABCAAB68881-500EA 550 EUR InStock
ABCAAB68881-500
Anti-Streptococcus group A Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Streptococcus group A
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité