Anti-Salmonella typhi Mouse Monoclonal Antibody [clone: AC04]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB69238-100EA 530 EUR InStock
ABCAAB69238-100
Anti-Salmonella typhi Mouse Monoclonal Antibody [clone: AC04]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Salmonella typhi
Clonality: monoclonal
Clone: AC04
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité