Anti-B. anthracis LF Mouse Monoclonal Antibody [clone: LF2]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB69486-100EA 530 EUR InStock
ABCAAB69486-100
Anti-B. anthracis LF Mouse Monoclonal Antibody [clone: LF2]
Anticorps
Type : Primaire
Antigène : B. anthracis LF (facteur létal de Bacillus anthracis)
Clonalité : Monoclonal
Clone : LF2
Conjugaison: Non conjugué
Epitope :
Hôte : Souris
Isotype: IgG1
Réactivité:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité