Anticorps monoclonal de souris anti-rSec6 [clone : 9H5]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB69740-200EA 510 EUR InStock
ABCAAB69740-200
Anticorps monoclonal de souris anti-rSec6 [clone : 9H5]
Anticorps
Type : Primaire
Antigène : rSec6
Clonalité : Monoclonal
Clone : 9H5
Conjugaison: Non conjugué
Epitope :
Hôte : Souris
Isotype: IgG2a
Réactivité:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité