Anti-SMEK1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB70635-100EA 560 EUR InStock
ABCAAB70635-100
Anti-SMEK1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SMEK1 (SMEK homolog 1, suppressor of mek1 (Dictyostelium))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité