Anti-E2F2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2302C4a]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB70731-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB70731-100
Anti-E2F2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2302C4a]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: E2F2 (E2F transcription factor 2)
Clonality: monoclonal
Clone: 2302C4a
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité