Anti-CTNND1 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: Abcam
ABCAAB72039-100EA 560 EUR InStock
ABCAAB72039-100
Anti-CTNND1 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CTNND1 (catenin (cadherin-associated protein), delta 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité