Anti-Cleavage stimulation factor 2 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: Abcam
ABCAAB72297-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB72297-100
Anti-Cleavage stimulation factor 2 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Cleavage stimulation factor 2
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité