Anti-KRT18 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: DC-10]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB72813-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB72813-100
Anti-KRT18 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: DC-10]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: KRT18 (keratin 18)
Clonality: monoclonal
Clone: DC-10
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité