Anti-Luteinizing Hormone Mouse Monoclonal Antibody [clone: 01A06]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB72838-1EA 520 EUR InStock
ABCAAB72838-1
Anti-Luteinizing Hormone Mouse Monoclonal Antibody [clone: 01A06]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Luteinizing Hormone
Clonality: Monoclonal
Clone: 01A06
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Horse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité