Anti-5-methyl-Cytosine Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5MC-CD]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB73938-100EA 495 EUR InStock
ABCAAB73938-100
Anti-5-methyl-Cytosine Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5MC-CD]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: 5-Methyl Cytosine
Clonality: monoclonal
Clone: 5MC-CD
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité