Anti-Cdc4 / Fbw7 / hSel 10 Mouse Monoclonal Antibody [clone: FBOX 3a9/1]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB74054-100EA 0 EUR InStock
ABCAAB74054-100
Anti-Cdc4 / Fbw7 / hSel 10 Mouse Monoclonal Antibody [clone: FBOX 3a9/1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Cdc4 / Fbw7 / hSel 10
Clonality: monoclonal
Clone: FBOX 3a9/1
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité