Anti-MARK 1+2+3+4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB74131-100EA 510 EUR InStock
ABCAAB74131-100
Anti-MARK 1+2+3+4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MARK 1+2+3+4
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité